Få mere at vide
SCAT HPLC sikkerhedsaffaldshætter, V2.0
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7236271 Shop alle SCAT Europe produkter
Størrelse:
1 x NPT 3/8 tomme (hun)
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 6,4 - 9 mm ID
2,3/3,2 mm OD fittings
3 x 1,6/2,3/3,2 mm yderdiameter
3 x 2,3/3,2 mm yderdiameter
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 6,4 - 9 mm ID
Trådstørrelse:
GL 45
S40/GL40
S60
S60/61
Inkluderer:
1x NPT 3/8 tommer. (f), 1x tilslutning til udstødningsfilter (45° skrå)
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + stik til udstødningsfilter
2 x PFA-fitting 2,3/3,2 mm OD, 2 x PFA-blindprop, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + stik til udstødningsfilter
3 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 3 x PFA-blindprop, 3 x 5,0 - 11,5 mm ID, 3 x PTFE-blindstik + stik til udstødningsfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD + stik til udstødningsfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD, jordforbindelse + stik til udstødningsfilter
3 x PFA-fitting 2,3/3,2 mm OD, 1 x PFA-blindstik + stik til udstødningsfilter
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + stik til udstødningsfilter
4 x PFA-fitting 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x PFA-blindprop, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x PTFE-blindstik + stik til udstødningsfilter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17122576
Brand: SCAT 307108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SCAT Sikkerhedsaffaldshætter beskytter personalet og miljøet mod skadelige opløsningsmiddeldampe. Med et passende udstødningsfilter forvandler de din affaldsbeholder til et lukket system uden at undslippe opløsningsmiddeldampe.
  • Oplev fleksibiliteten i verdens førende system til opløsningsmiddelsikkerhed
  • SafetyWasteCap med S 60/61 gevind i det nye design af generation 2.0
  • Optimal beskyttelse ved opsamling af farligt eller giftigt flydende affald
  • Fleksibelt system med fittings og rørforbindelser i forskellige størrelser
  • Med flere muligheder for at forbinde forskellige rør- og kapillarstørrelser
  • Tidsbesparelse ved at skifte affaldsbeholdere, mens rørene er fastgjort
  • Modstandsdygtig over for aggressive medier
  • PTFE Body 360° frit drejelig: Giver let beholderskift uden forvrængning af slangen
  • Krop med integreret FKM-tætning: Giver hermetisk forbindelse til beholderåbningen og tilpasser sig jævnt selv til robuste glasoverflader. Et ekstra PTFE-lag beskytter tætningen mod direkte kontakt med opløsningsmidler.
  • PFA Fittings: Forbedret design for nem slangeforbindelse - Fremragende kemisk modstandsdygtighed - Brandbarhedsklassificering V-0 (UL-94)
  • Medicinsk kvalitet PTFE: Fremragende kemisk resistens Fødevaresikker FDA-kompatibel -
  • Antændelighedsklassificering V-0 (UL-94)
  • Indsættelsesmærkat: Mærk dine flasker med individuelle beskrivelser
  • PPS skruelåg: Autoklaverbar / steriliserbar op til °200 C - Antændelighedsklassificering V-0 (UL-94)
  • Ergonomisk design: Forbedret stabilitet og konstruktion - Forbedret håndtering - Nem installation - Smart udskiftning
  • Stort udvalg af tilbehør, valgfrit: udstødningsfiltre, brug af tragt, niveaukontrol, der forhindrer overfyldte beholdere
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Affaldsbeholder
Inkluderer 3 x 2,3/3,2 mm OD + stik til udstødningsfilter
Størrelse 3 x 2,3/3,2 mm yderdiameter
Trådstørrelse S40/GL40
Trådstørrelse (metrisk) S40/GL40
Til brug med (applikation) Affaldsbortskaffelsessystem
Type Sikkerhedsaffaldshætte