Få mere at vide
SCAT HPLC sikkerhedsaffaldshætter, V2.0
Artikelnummer. 16635722
Skift visning
Størrelse:
1 x NPT 3/8 tomme (f)
2 x 2,3/3,2 mm overdiameter, 1 x 5,0 - 11,5 mm indretning
2 x PFA-montering 2,3/3,2 mm OD
3 x 1,6/2,3/3,2 mm overdiameter
3 x 2,3/3,2 mm overdiameter
3 x PFA-montering 2,3/3,2 mm OD
4 x 2,3/3,2 mm overdiameter, 1 x 5,0 - 11,5 mm indretning
4 x PFA-montering 1,6/2,3/3,2 mm OD
Trådstørrelse:
GL 45
S40/GL40
S60
S60/61
Inkluderer:
1 PFA blindstik, stik til udstødningsfilter
2 PFA blindstik, stik til udstødningsfilter
3 PFA og 3 PTFE blindstik, stik til udstødningsfilter
4 PFA og 1 PTFE blindstik, stik til udstødningsfilter
Jordforbindelse, stik til udstødningsfilter
Stik til udstødningsfilter
Stik til udstødningsfilter (45° skråfaset)
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Trådstørrelse Inkluderer Pakningsstørrelse
16635722 3 x 1,6/2,3/3,2 mm overdiameter S60 3 PFA og 3 PTFE blindstik, stik til udstødningsfilter Hver
17122576 3 x 2,3/3,2 mm overdiameter S40/GL40 Stik til udstødningsfilter -
16443809 2 x PFA-montering 2,3/3,2 mm OD GL 45 2 PFA blindstik, stik til udstødningsfilter -
16413809 3 x PFA-montering 2,3/3,2 mm OD GL 45 1 PFA blindstik, stik til udstødningsfilter Hver
16439963 4 x PFA-montering 1,6/2,3/3,2 mm OD GL 45 4 PFA og 1 PTFE blindstik, stik til udstødningsfilter Hver
16526034 2 x 2,3/3,2 mm overdiameter, 1 x 5,0 - 11,5 mm indretning S60/61 Stik til udstødningsfilter -
16626214 4 x 2,3/3,2 mm overdiameter, 1 x 5,0 - 11,5 mm indretning S60/61 Stik til udstødningsfilter Hver
17089693 3 x 2,3/3,2 mm overdiameter S60/61 Stik til udstødningsfilter -
17175501 3 x 2,3/3,2 mm overdiameter S60/61 Jordforbindelse, stik til udstødningsfilter -
18696468 1 x NPT 3/8 tomme (f) S60/61 Stik til udstødningsfilter (45° skråfaset) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16635722 Leverandør SCAT Leverandørnr. 307500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 DKK
    1052.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 97.15 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SCAT Sikkerhedsaffaldshætter beskytter personalet og miljøet mod skadelige opløsningsmiddeldampe. Med et passende udstødningsfilter forvandler de din affaldsbeholder til et lukket system uden at undslippe opløsningsmiddeldampe.
  • Oplev fleksibiliteten i verdens førende system til opløsningsmiddelsikkerhed
  • SafetyWasteCap med S 60/61 gevind i det nye design af generation 2.0
  • Optimal beskyttelse ved opsamling af farligt eller giftigt flydende affald
  • Fleksibelt system med fittings og rørforbindelser i forskellige størrelser
  • Med flere muligheder for at forbinde forskellige rør- og kapillarstørrelser
  • Tidsbesparelse ved at skifte affaldsbeholdere, mens rørene er fastgjort
  • Modstandsdygtig over for aggressive medier
  • PTFE Body 360° frit drejelig: Giver let beholderskift uden forvrængning af slangen
  • Krop med integreret FKM-tætning: Giver hermetisk forbindelse til beholderåbningen og tilpasser sig jævnt selv til robuste glasoverflader. Et ekstra PTFE-lag beskytter tætningen mod direkte kontakt med opløsningsmidler.
  • PFA Fittings: Forbedret design for nem slangeforbindelse - Fremragende kemisk modstandsdygtighed - Brandbarhedsklassificering V-0 (UL-94)
  • Medicinsk kvalitet PTFE: Fremragende kemisk resistens Fødevaresikker FDA-kompatibel -
  • Antændelighedsklassificering V-0 (UL-94)
  • Indsættelsesmærkat: Mærk dine flasker med individuelle beskrivelser
  • PPS skruelåg: Autoklaverbar / steriliserbar op til °200 C - Antændelighedsklassificering V-0 (UL-94)
  • Ergonomisk design: Forbedret stabilitet og konstruktion - Forbedret håndtering - Nem installation - Smart udskiftning
  • Stort udvalg af tilbehør, valgfrit: udstødningsfiltre, brug af tragt, niveaukontrol, der forhindrer overfyldte beholdere
Tekniske data
Dybde (metrisk) 7 cm
Dybde (engelsk) 2,76 tommer.
Højde (engelsk) 3,15 tommer.
Til brug med (udstyr) Affaldsbeholder
Højde (metrisk) 8 cm
Inkluderer 3 PFA og 3 PTFE blindstik, stik til udstødningsfilter
Materiale Medical Grade PTFE, PPS ScrewCap
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C (uden filter påsat)
Maks. Temperatur (engelsk) 392 °F (uden filter påsat)
Størrelse 3 x 1,6/2,3/3,2 mm overdiameter
Trådstørrelse S60
Til brug med (applikation) Affaldsbortskaffelsessystem
Produkttype Sikkerhedsaffaldshætte