Få mere at vide
SCAT HPLC sikkerhedsaffaldshætter, V2.0
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16626214 Shop alle SCAT Europe produkter
Størrelse:
1 x NPT 3/8 tomme (hun)
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 6,4 - 9 mm ID
2,3/3,2 mm OD fittings
3 x 1,6/2,3/3,2 mm yderdiameter
3 x 2,3/3,2 mm yderdiameter
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 6,4 - 9 mm ID
Trådstørrelse:
GL 45
S40/GL40
S60
S60/61
Inkluderer:
1x NPT 3/8 tommer. (f), 1x tilslutning til udstødningsfilter (45° skrå)
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + stik til udstødningsfilter
2 x PFA-fitting 2,3/3,2 mm OD, 2 x PFA-blindprop, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + stik til udstødningsfilter
3 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 3 x PFA-blindprop, 3 x 5,0 - 11,5 mm ID, 3 x PTFE-blindstik + stik til udstødningsfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD + stik til udstødningsfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD, jordforbindelse + stik til udstødningsfilter
3 x PFA-fitting 2,3/3,2 mm OD, 1 x PFA-blindstik + stik til udstødningsfilter
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + stik til udstødningsfilter
4 x PFA-fitting 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x PFA-blindprop, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x PTFE-blindstik + stik til udstødningsfilter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16626214
Brand: SCAT 307931
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SCAT Sikkerhedsaffaldshætter beskytter personalet og miljøet mod skadelige opløsningsmiddeldampe. Med et passende udstødningsfilter forvandler de din affaldsbeholder til et lukket system uden at undslippe opløsningsmiddeldampe.
  • Oplev fleksibiliteten i verdens førende system til opløsningsmiddelsikkerhed
  • SafetyWasteCap med S 60/61 gevind i det nye design af generation 2.0
  • Optimal beskyttelse ved opsamling af farligt eller giftigt flydende affald
  • Fleksibelt system med fittings og rørforbindelser i forskellige størrelser
  • Med flere muligheder for at forbinde forskellige rør- og kapillarstørrelser
  • Tidsbesparelse ved at skifte affaldsbeholdere, mens rørene er fastgjort
  • Modstandsdygtig over for aggressive medier
  • PTFE Body 360° frit drejelig: Giver let beholderskift uden forvrængning af slangen
  • Krop med integreret FKM-tætning: Giver hermetisk forbindelse til beholderåbningen og tilpasser sig jævnt selv til robuste glasoverflader. Et ekstra PTFE-lag beskytter tætningen mod direkte kontakt med opløsningsmidler.
  • PFA Fittings: Forbedret design for nem slangeforbindelse - Fremragende kemisk modstandsdygtighed - Brandbarhedsklassificering V-0 (UL-94)
  • Medicinsk kvalitet PTFE: Fremragende kemisk resistens Fødevaresikker FDA-kompatibel -
  • Antændelighedsklassificering V-0 (UL-94)
  • Indsættelsesmærkat: Mærk dine flasker med individuelle beskrivelser
  • PPS skruelåg: Autoklaverbar / steriliserbar op til °200 C - Antændelighedsklassificering V-0 (UL-94)
  • Ergonomisk design: Forbedret stabilitet og konstruktion - Forbedret håndtering - Nem installation - Smart udskiftning
  • Stort udvalg af tilbehør, valgfrit: udstødningsfiltre, brug af tragt, niveaukontrol, der forhindrer overfyldte beholdere
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 55.5 mm
Længde (metrisk) 61 mm
Til brug med (udstyr) Affaldsbeholder
Inkluderer 4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + stik til udstødningsfilter
Materiale PTFE
Størrelse 4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 6,4 - 9 mm ID
Trådstørrelse S60/61
Trådstørrelse (metrisk) S60/61
Til brug med (applikation) Affaldsbortskaffelsessystem
Type Sikkerhedsaffaldshætte
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado