Få mere at vide
SCAT HPLC sikkerhedsaffaldshætter, V2.0
Shop alle SCAT Europe produkter
Størrelse:
1 x NPT 3/8 tomme (hun)
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 6,4 - 9 mm ID
2,3/3,2 mm OD fittings
3 x 1,6/2,3/3,2 mm yderdiameter
3 x 2,3/3,2 mm yderdiameter
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 6,4 - 9 mm ID
Trådstørrelse:
GL 45
S40/GL40
S60
S60/61
Inkluderer:
1x NPT 3/8 tommer. (f), 1x tilslutning til udstødningsfilter (45° skrå)
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + stik til udstødningsfilter
2 x PFA-fitting 2,3/3,2 mm OD, 2 x PFA-blindprop, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + stik til udstødningsfilter
3 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 3 x PFA-blindprop, 3 x 5,0 - 11,5 mm ID, 3 x PTFE-blindstik + stik til udstødningsfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD + stik til udstødningsfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD, jordforbindelse + stik til udstødningsfilter
3 x PFA-fitting 2,3/3,2 mm OD, 1 x PFA-blindstik + stik til udstødningsfilter
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + stik til udstødningsfilter
4 x PFA-fitting 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x PFA-blindprop, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x PTFE-blindstik + stik til udstødningsfilter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Oplev fleksibiliteten i verdens førende system til opløsningsmiddelsikkerhed
- SafetyWasteCap med S 60/61 gevind i det nye design af generation 2.0
- Optimal beskyttelse ved opsamling af farligt eller giftigt flydende affald
- Fleksibelt system med fittings og rørforbindelser i forskellige størrelser
- Med flere muligheder for at forbinde forskellige rør- og kapillarstørrelser
- Tidsbesparelse ved at skifte affaldsbeholdere, mens rørene er fastgjort
- Modstandsdygtig over for aggressive medier
- PTFE Body 360° frit drejelig: Giver let beholderskift uden forvrængning af slangen
- Krop med integreret FKM-tætning: Giver hermetisk forbindelse til beholderåbningen og tilpasser sig jævnt selv til robuste glasoverflader. Et ekstra PTFE-lag beskytter tætningen mod direkte kontakt med opløsningsmidler.
- PFA Fittings: Forbedret design for nem slangeforbindelse - Fremragende kemisk modstandsdygtighed - Brandbarhedsklassificering V-0 (UL-94)
- Medicinsk kvalitet PTFE: Fremragende kemisk resistens Fødevaresikker FDA-kompatibel -
- Antændelighedsklassificering V-0 (UL-94)
- Indsættelsesmærkat: Mærk dine flasker med individuelle beskrivelser
- PPS skruelåg: Autoklaverbar / steriliserbar op til °200 C - Antændelighedsklassificering V-0 (UL-94)
- Ergonomisk design: Forbedret stabilitet og konstruktion - Forbedret håndtering - Nem installation - Smart udskiftning
- Stort udvalg af tilbehør, valgfrit: udstødningsfiltre, brug af tragt, niveaukontrol, der forhindrer overfyldte beholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Affaldsbeholder |
| Inkluderer | 3 x PFA-fitting 2,3/3,2 mm OD, 1 x PFA-blindstik + stik til udstødningsfilter |
| Materiale | PFA, PTFE, PPS |
| Størrelse | 2,3/3,2 mm OD fittings |
| Trådstørrelse | GL 45 |
| Til brug med (applikation) | Affaldsbortskaffelsessystem |
| Type | Sikkerhedsaffaldshætte |