Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedsaffaldshætter, elektrostatisk ledende
Shop alle SCAT Europe produkter
Trådstørrelse:
S50
S60/61
S70/71
S90
Beskrivelse
- Fremstillet af elektrisk ledende PTFE-EL materiale for at forhindre statisk udladning
- Tilgængelig med serere trusselstørrelser og antal kapillærporte (5 til 11,5 mm ID)
- GL14 tilslutning til brug med SCAT udstødningsfiltre
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 2 x PFA-fitting 2,3 mm OD, 2 x PFA-fitting 3,2 mm OD, 1 x PP-rørtilslutning 5 til 11,5 mm ID, 1 x GL14-tilslutning til udstødningsfilter |
| Materiale | PTFE-EC |
| Trådstørrelse | S50 |
| Type | Affaldshætte |
| Farve | Sort |