Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedsaffaldslåg, B63, Type 2
Artikelnummer. 10170510 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Stopper nummer:
B63
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stopper nummer Pakningsstørrelse
10170510 B63 Hver
1 options
Artikelnummer. 10170510 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 107050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.00 DKK
    825.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 76.32 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Sikkerhedsaffaldshætter til sikker bortskaffelse af flydende affald. For maksimal beskyttelse og effektivt arbejde med farligt affaldsvæske. Tilbyder flere muligheder for at forbinde forskellige rør- og kapillarstørrelser.
  • 360° frit drejende PTFE krop, modstandsdygtig over for aggressive medier
  • Udstødningsfiltersystem mod skadelige dampe
  • Fittings og rørforbindelser i forskellige størrelser
  • Fleksibelt system
  • Tidsbesparelse ved at skifte affaldsbeholdere, mens rørene er fastgjort
  • Laboratoriesikkerhed, tekniske beskyttelsesforanstaltninger, optimal beskyttelse ved indsamling af flydende affald
  • Omkostningseffektivitet
  • Stort udvalg af tilbehør, valgfrit: tragtbrug, niveaukontrol forhindrer overfyldte beholdere
  • Kæmpe portefølje af trådstørrelser velegnet til affaldsbeholdere fra forskellige producenter
  • Sikker bortskaffelse af HPLC-affald
  • Høj arbejdsydelse
  • Personlig beskyttelse, undgå hudkontakt med organiske opløsningsmidler, arbejdssikkerhed, ergonomi
  • Forseglede flasker og beholdere
  • Skab et behageligt arbejdsklima
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Affaldsbeholder
Materiale PTFE
Antal kanaler 2 x 2,3/3,2 mm overdiameter, 1 x 5 til 11,5 mm indretning
Trådstørrelse B63
Til brug med (applikation) HPLC bortskaffelsessystemer
Farve Hvid
Stopper nummer B63
Produkttype Sikkerhedsaffaldsdæksel