Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedsaffaldshætte S55, Type 12
Artikelnummer. 17927250 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Stopper nummer:
S55
Artikelnummer. Stopper nummer
17927250 S55
1 options
Artikelnummer. 17927250 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 108142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 DKK
    1128.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 101.33 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Sikkerhedsaffaldshætter til sikker bortskaffelse af flydende affald. For maksimal beskyttelse og effektivt arbejde med farligt affaldsvæske. Tilbyder flere muligheder for at forbinde forskellige rør- og kapillarstørrelser.
  • 360° frit drejende PTFE krop, modstandsdygtig over for aggressive medier
  • Udstødningsfiltersystem mod skadelige dampe
  • Fittings og rørforbindelser i forskellige størrelser
  • Fleksibelt system
  • Tidsbesparelse ved at skifte affaldsbeholdere, mens rørene er fastgjort
  • Laboratoriesikkerhed, tekniske beskyttelsesforanstaltninger, optimal beskyttelse ved indsamling af flydende affald
  • Omkostningseffektivitet
  • Stort udvalg af tilbehør, valgfrit: tragtbrug, niveaukontrol forhindrer overfyldte beholdere
  • Kæmpe portefølje af trådstørrelser velegnet til affaldsbeholdere fra forskellige producenter
  • Sikker bortskaffelse af HPLC-affald
  • Høj arbejdsydelse
  • Personlig beskyttelse, undgå hudkontakt med organiske opløsningsmidler, arbejdssikkerhed, ergonomi
  • Forseglede flasker og beholdere
  • Skab et behageligt arbejdsklima
Tekniske data
Antal kanaler 4 x 2,3/3,2 mm overdiameter, 2 x 5 til 11,5 mm indretning
Stopper nummer S55
Produkttype Sikkerhedsaffaldsdæksel