Få mere at vide
SymLine™ Sikkerhedsaffaldshætter
Artikelnummer. p-7237252 Shop alle SCAT Europe produkter
Trådstørrelse:
GL45
S55
S60/61
S90
Inkluderer:
1 x GL25 (m), nedsænket påfyldningslanse, stik til udstødningsfilter
1x NPT 3/8 tommer. (f), 1x tilslutning til udstødningsfilter (45° skrå)
2 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, rørforbindelse til (ID) 5 til 11,5 mm
2 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, rørforbindelse til (ID) 5 til 11,5 mm, opsamler til HPLC-affald
3 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, Opsamler til HPLC-affald
5 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, Opsamler til HPLC-affald
Elektronisk niveaukontrol med afspærring GL25 (m), stik til udstødningsfilter
Elektronisk niveaukontrol, GL25 (m), nedsænket påfyldningslanse, stik til udstødningsfilter
Elektronisk niveaukontrol, GL25 (m), stik til udstødningsfilter
Justerbar PTFE niveaukontrol, kabeltilslutning (2 m), stik til udstødningsfilter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17145501
Brand: SymLine™ 306497
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse sikkerhedsaffaldshætter forbinder sikkert rørsystemet til affaldsbeholderen, da et integreret udstødningsfilter blokerer opløsningsmiddeldampe for sundhed og miljøbeskyttelse.
  • Fås med forskellige gevindstørrelser til fastgørelse til rørsystem
  • Forskellige antal slangetilslutninger til bortskaffelse af flydende affald
  • Fås med elektroniske niveausensorer, der angiver fyldningsgraden af affaldsbeholderen
  • Ved at bruge en 4-in-1 opsamler (306509), op til 4 sikkerhedsaffaldshætter kan tilsluttes samtidigt til kun ét tilslutningspunkt på rørsystemet
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SymLine System
Inkluderer 2 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, rørforbindelse til (ID) 5 til 11,5 mm, opsamler til HPLC-affald
Trådstørrelse GL45
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af affald
Type Sikkerhedsaffaldshætte