Få mere at vide
SCAT Sikkerhedsaffaldshætte 'LISA', V3 .0 Udvidelsestragt
Artikelnummer. p-7235938 Shop alle SCAT Europe produkter
Type:
Elektrisk ledende
Ikke elektrisk ledende
Inkluderer:
Forlængertragt med jordingskabel
Udvidelsestragt
Artikelnummer. 17346429
Brand: SCAT 350120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsaffaldshætte 'LISA', V3 .0 Forlængertragt er et tilbehør til LISA HPLC/UHPLC-systemer.
  • Tilbehør til sikkerhedsaffaldshætte 'LISA,' V3 .0
  • Forlængertragt med hængslet låg
  • Fremstillet af PTFE for optimal kemikalieresistens
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HPLC / UHPLC systemer
Inkluderer Udvidelsestragt
Materiale PTFE
Trådstørrelse M30x35
Type Ikke elektrisk ledende