Få mere at vide
SCAT Sikkerhedsaffaldshætte 'LISA', V3 .0 Udvidelsestragt
Shop alle SCAT Europe produkter
Type:
Elektrisk ledende
Ikke elektrisk ledende
Inkluderer:
Forlængertragt med jordingskabel
Udvidelsestragt
Beskrivelse
- Tilbehør til sikkerhedsaffaldshætte 'LISA,' V3 .0
- Forlængertragt med hængslet låg
- Fremstillet af PTFE for optimal kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | HPLC / UHPLC systemer |
| Inkluderer | Udvidelsestragt |
| Materiale | PTFE |
| Trådstørrelse | M30x35 |
| Type | Ikke elektrisk ledende |