Få mere at vide
SCAT Sikkerhedsaffaldshætte 'LISA', V3 .0 Blindprop
Shop alle SCAT Europe produkter
Type:
Elektrisk ledende
Ikke elektrisk ledende
Trådstørrelse:
GL14
M30x35
NPT 1/8 tommer.
Inkluderer:
Blindprop
Satellit blindstik
Beskrivelse
- Tilbehør til sikkerhedsaffaldshætte 'LISA,' V3 .0
- Til at forlænge og fastgøre forskellige komponenter såsom en tragt
- Fremstillet af PTFE for optimal kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Elektrisk ledende |
| Inkluderer | Blindprop |
| Trådstørrelse | NPT 1/8 tommer. |
| Til brug med | HPLC / UHPLC systemer |
| Materiale | PTFE |