Description
Grundmodulet inkluderer en sikkerhedsaffaldshætte V3 .0 'LISA' med din valgte trådstørrelse. Med i leveringsomfanget er yderligere 23 tilbehør. Derudover en række andre SCAT™ tilbehør som f.eks. en tragt eller et udblæsningsluftfilter kan kobles til sikkerhedsaffaldshætten LISA V3 .0. Du finder et udvalg opført i bestillingstabellen:
- Satellit blindprop til at forlænge og fastgøre forskellige komponenter såsom en tragt
- Rørforbindelse til tilslutning til større rør med 5 til 11,5 mm ID
- Satellit lavet af PTFE for optimal kemikalieresistens
- 360° frit drejeligt skruelåg for let udskiftning af beholderen uden at sno slangen
- Fittings med forbedret design for lettere tilslutning af kapillærer med 1,6 mm, 2,3 mm eller 3,2 mm OD
- SCAT™ udstødningsfiltre blokerer skadelige dampe ved hjælp af optimeret aktivt kul og sikrer sikker trykudligning i affaldsbeholderne
- Kæmpe leveringsomfang af beslag, blindpropper og tilbehør sikrer, at dockingsystemet er klar til øjeblikkelig brug
Specifications
Specifications
| Inkluderer | 4 fittings (1,6/2,3/3,2 mm OD), 4 PFA blindpropper, 3 fittings (5 til 11,5 mm ID), 3 PTFE blindprop, blindprop til udstødningsfilter |
| Materiale | PTFE |
| Trådstørrelse | S50 |
| Til brug med (applikation) | HPLC og UHPLC systemer |
| Type | Affaldshætte |