Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedsaffaldshætte 'LISA', V3 .0
Artikelnummer. 17285044 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Trådstørrelse:
B53
B63
B83
G45
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70
S70/71
S90
S95
Inkluderer:
4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-beslag, 4 PFA blindpropper, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindstikk
4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter
Pakningsstørrelse:
Hver
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse Inkluderer Pakningsstørrelse
17285044 G45 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter -
17295044 S50 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter -
17878733 S50 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-beslag, 4 PFA blindpropper, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindstikk -
17205054 S51 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter -
17225054 S55 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter -
17898733 S55 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-beslag, 4 PFA blindpropper, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindstikk -
17235054 S60/61 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter -
17225064 S60/61 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter -
17255054 S65 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter -
17818743 S70 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-beslag, 4 PFA blindpropper, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindstikk -
17265054 S70/71 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter Hver
17285054 S90 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter -
17295054 S95 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter -
17215064 GL45 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter Hver
17205064 GL45 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter -
17235064 GL45 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter -
17215054 B53 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter -
17245054 B63 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter -
17275054 B83 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter -
17885724 S90 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-beslag, 4 PFA blindpropper, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindstikk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 17285044 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 350045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 DKK
    1242.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 112.74 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Den seneste generation af et moderne og universelt udvideligt modulsystem til sikker bortskaffelse af flydende HPLC- eller UHPLC-affald.
Grundmodulet inkluderer en sikkerhedsaffaldshætte V3 .0 'LISA' med din valgte trådstørrelse. Med i leveringsomfanget er yderligere 23 tilbehør. Derudover en række andre SCAT™ tilbehør som f.eks. en tragt eller et udblæsningsluftfilter kan kobles til sikkerhedsaffaldshætten LISA V3 .0. Du finder et udvalg opført i bestillingstabellen:
  • Satellit blindprop til at forlænge og fastgøre forskellige komponenter såsom en tragt
  • Rørforbindelse til tilslutning til større rør med 5 til 11,5 mm ID
  • Satellit lavet af PTFE for optimal kemikalieresistens
  • 360° frit drejeligt skruelåg for let udskiftning af beholderen uden at sno slangen
  • Fittings med forbedret design for lettere tilslutning af kapillærer med 1,6 mm, 2,3 mm eller 3,2 mm OD
  • SCAT™ udstødningsfiltre blokerer skadelige dampe ved hjælp af optimeret aktivt kul og sikrer sikker trykudligning i affaldsbeholderne
  • Kæmpe leveringsomfang af beslag, blindpropper og tilbehør sikrer, at dockingsystemet er klar til øjeblikkelig brug
Tekniske data
Inkluderer 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-fittings, 4 PFA blindplugs, 3 x 5 til 11,5 mm ID-fittings, 3 PTFE blindplugs, blindprop til udstødningsfilter
Materiale PTFE
Trådstørrelse G45
Til brug med (applikation) HPLC og UHPLC systemer
Produkttype Affaldshætte