Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedsaffaldshætte 'LISA', V3 .0
Artikelnummer. 17205064 Shop alle SCAT Europe produkter
Trådstørrelse:
B53
B63
B83
G45
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70
S70/71
S90
S95
Inkluderer:
4 fittings (1,6/2,3/3,2 mm OD), 4 PFA blindpropper, 3 fittings (5 til 11,5 mm ID), 3 PTFE blindprop, blindprop til udstødningsfilter
4 fittings (1,6/2,3/3,2 mm OD), 4 PFA blindpropper, 3 fittings (5 til 11,5 mm ID), 3 PTFE blindpropper, stik til udstødningsfilter
4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x PFA-blindprop, 3 x 5 til 11,5 mm ID, 3 x PTFE-blindstik + stik til udstødningsfilter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17205064
Brand: SCAT™ 350100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den seneste generation af et moderne og universelt udvideligt modulsystem til sikker bortskaffelse af flydende HPLC- eller UHPLC-affald.
Grundmodulet inkluderer en sikkerhedsaffaldshætte V3 .0 'LISA' med din valgte trådstørrelse. Med i leveringsomfanget er yderligere 23 tilbehør. Derudover en række andre SCAT™ tilbehør som f.eks. en tragt eller et udblæsningsluftfilter kan kobles til sikkerhedsaffaldshætten LISA V3 .0. Du finder et udvalg opført i bestillingstabellen:
  • Satellit blindprop til at forlænge og fastgøre forskellige komponenter såsom en tragt
  • Rørforbindelse til tilslutning til større rør med 5 til 11,5 mm ID
  • Satellit lavet af PTFE for optimal kemikalieresistens
  • 360° frit drejeligt skruelåg for let udskiftning af beholderen uden at sno slangen
  • Fittings med forbedret design for lettere tilslutning af kapillærer med 1,6 mm, 2,3 mm eller 3,2 mm OD
  • SCAT™ udstødningsfiltre blokerer skadelige dampe ved hjælp af optimeret aktivt kul og sikrer sikker trykudligning i affaldsbeholderne
  • Kæmpe leveringsomfang af beslag, blindpropper og tilbehør sikrer, at dockingsystemet er klar til øjeblikkelig brug
Tekniske data
Inkluderer 4 fittings (1,6/2,3/3,2 mm OD), 4 PFA blindpropper, 3 fittings (5 til 11,5 mm ID), 3 PTFE blindprop, blindprop til udstødningsfilter
Materiale PTFE
Trådstørrelse GL45
Til brug med (applikation) HPLC og UHPLC systemer
Type Affaldshætte