Få mere at vide
3M™ Safety-Walk Kantforseglingsmasse
Artikelnummer. 17267610
Skift visning
Mængde:
150 ml
Artikelnummer. Mængde
17267610 150 ml
1 options
Artikelnummer. 17267610 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100244310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4425.00 DKK
    2470.65 DKK / Pakke med 12
    Spare 1954.35 DKK
    44% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Flydende, opløsningsmiddelbaseret forsegler, der beskytter udsatte kanter af skridsikre tape og slidbaner mod overdreven fugt eller væsker.
  • Beskyt de udsatte kanter af skridsikre tape og slidbaner
  • Hold overflader sikre mod overdreven fugt og væsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Mængde 150 ml
Volumen (metrisk) 150 mL