Få mere at vide
asecos™ Skab til syrer og alkalier SL-CLASSIC
Artikelnummer. p-8012817 Shop alle asecos produkter
Mål (D x B x H) Indvendig:
570 x 485 x 914 mm
570 x 485 x 1869 mm
Antal hylder:
4
6
8
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15231035
Brand: asecos™ 3060600130608
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Kun til indendørs brug
Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder.
Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder
Funktion/konstruktion
  • Robust konstruktion og lang levetid: skabskabinet lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
  • To i en: to hermetisk adskilte opbevaringsrum tillader isoleret opbevaring af syrer og baser i ét skab
  • Ingen uautoriseret brug: dørene kan låses med profilcylinder (mulighed for integration i et eksisterende låsesystem)
  • Nem justering: justeringshjælpemidler for at kompensere for ujævnt gulv
  • ventilation: integrerede metalfri luftkanaler klar til tilslutning til et teknisk udsugningsanlæg med kun ét udsugningsluftindtag
Certificering
  • typetestet i henhold til EN 14727
  • EN 16121/16122-overensstemmelse
  • GS-certificeret
garanti
Fem år
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122-overensstemmelse, GS-certificeret
Konfiguration 12 x udtrækshylde (panel melaminharpiksbelagt/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 603 mm
Dybde (metrisk) interiør 570 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 570 x 485 x 1869 mm
Dimensioner (D x B x H) 603 x 1197 x 1965 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1965 mm
Højde (metrisk) interiør 1865 mm
Model- SL.196.120.MV
Antal døre 2
Antal hylder Ingen
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Melaminharpiks lamineret
Vægt (metrisk) 291.3 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1197 mm
Bredde (metrisk) interiør 485 mm
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 23.74 in.
Højde (engelsk) Udvendig 77.36 in.
Materiale Spånplade, Polypropylen
Produkttype Skab til syrer og baser
Bredde (engelsk) Udvendig 47.13 in.