Få mere at vide
asecos™ Skab til syrer og alkalier SL-CLASSIC
Artikelnummer. 15231035 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Mål (D x B x H) Indvendig:
570 x 485 x 914 mm
570 x 485 x 1869 mm
Antal hylder:
4
6
8
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mål (D x B x H) Indvendig Antal hylder Pakningsstørrelse
15231035 570 x 485 x 1869 mm Ingen Hver
12643515 570 x 485 x 914 mm 6 Hver
15221035 570 x 485 x 1869 mm 8 Hver
11959636 570 x 485 x 914 mm 4 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15231035 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3060600130608
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder.
Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder
Funktion/konstruktion
  • Robust konstruktion og lang levetid: skabskabinet lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
  • To i en: to hermetisk adskilte opbevaringsrum tillader isoleret opbevaring af syrer og baser i ét skab
  • Ingen uautoriseret brug: dørene kan låses med profilcylinder (mulighed for integration i et eksisterende låsesystem)
  • Nem justering: justeringshjælpemidler for at kompensere for ujævnt gulv
  • ventilation: integrerede metalfri luftkanaler klar til tilslutning til et teknisk udsugningsanlæg med kun ét udsugningsluftindtag
Certificering
  • typetestet i henhold til EN 14727
  • EN 16121/16122-overensstemmelse
  • GS-certificeret
garanti
Fem år
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122-overensstemmelse, GS-certificeret
Konfiguration 12 x udtrækshylde (panel melaminharpiksbelagt/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 603 mm
Dybde (metrisk) interiør 570 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 570 x 485 x 1869 mm
Dimensioner (D x B x H) 603 x 1197 x 1965 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1965 mm
Højde (metrisk) interiør 1865 mm
Model- SL.196.120.MV
Antal døre 2
Antal hylder Ingen
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Melaminharpiks lamineret
Vægt (metrisk) 291.3 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1197 mm
Bredde (metrisk) interiør 485 mm
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 23,74 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 77,36 tommer
Materiale Spånplade, Polypropylen
Produkttype Skab til syrer og baser
Bredde (engelsk) Udvendig 47,13 tommer