Få mere at vide
asecos™ Skab til syrer og alkalier SL-CLASSIC
Shop alle asecos produkter
Mål (D x B x H) Indvendig:
570 x 485 x 914 mm
570 x 485 x 1869 mm
Antal hylder:
4
6
8
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder
Funktion/konstruktion
- Robust konstruktion og lang levetid: skabskabinet lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
- To i en: to hermetisk adskilte opbevaringsrum tillader isoleret opbevaring af syrer og baser i ét skab
- Ingen uautoriseret brug: dørene kan låses med profilcylinder (mulighed for integration i et eksisterende låsesystem)
- Nem justering: justeringshjælpemidler for at kompensere for ujævnt gulv
- ventilation: integrerede metalfri luftkanaler klar til tilslutning til et teknisk udsugningsanlæg med kun ét udsugningsluftindtag
Certificering
- typetestet i henhold til EN 14727
- EN 16121/16122-overensstemmelse
- GS-certificeret
garanti
Fem år
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 16121/16122-overensstemmelse, GS-certificeret |
| Konfiguration | 8 x udtrækshylder (panel melaminharpiksbelagt/PP) |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 603 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 570 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 570 x 485 x 1869 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 603 x 1197 x 1965 mm |
| Dør stil | Vinge |
| Til brug med (applikation) | Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder |
| Højde (metrisk) Udvendig | 1965 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 1865 mm |
| Vis mere |