Få mere at vide
Asecos™ Sikkerhedsopbevaringsskab V-MOVE-90
Artikelnummer. 15723807 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Farve:
Anthracitgrå, Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15723807 Anthracitgrå, Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 15723807 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3508604635102
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
De asecos™ Sikkerhedsopbevaringsskab V-MOVE-90 er robust konstrueret og har automatisk elektronisk åbning og lukning for øget sikkerhed og bekvemmelighed. Kun egnet til indendørs installation.
  • Skabe til sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret overflade
  • Elektronisk åbning og lukning: de lodrette skuffer åbnes og lukkes med et tryk på en knap
  • Perfekt adgang: De lodrette skuffer giver overblik og enkel adgang til de opbevarede beholdere
  • Altid lukket: seriel automatisk dørlukning (TSA 60 sekunder med akustisk og visuelt signal før skuffelukning
  • Ingen uautoriseret brug: lodrette skuffer låsbare med cylinderlås (integration i eksisterende låsesystem mulig) og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler på bunden for at kompensere for ujævn gulvbelægning
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til et teknisk udsugningssystem
  • Brandmodstand 90 minutter (EN 14470-1)
  • CE-kompatibel
Tekniske data
Certificeringer/compliance Typetestet EN 14470-1, CE-kompatibel.
Konfiguration 2 høje skuffer med rød front, hver med 4 hylder og bundkar med perforeret indsats
Oversigt Sikkerhedsopbevaringsskab, V-Move-90™
Mål (D x B x H) Indvendig 775x 701x 1750 mm
Dimensioner (D x B x H) 860x 819x 1966 mm
Dør stil Auto-luk
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af farlige stoffer
Model- V90.196.081. VDAC:0013
Antal døre 2
Antal hylder 8
Hylde Type Standard
Vægt (metrisk) 598 kg
Farve Anthracitgrå, Rød
Dybde (engelsk) Eksteriør 33,86 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 77,40 tommer
Højde (metrisk) åbning 1750 mm
Materiale Stål
Produkttype Type 90 sikkerhedsskab
Bredde (engelsk) Udvendig 32,24 tommer