Få mere at vide
Notrax Sikkerhedsstilling Solid™ Højkvalitets anti-træthedsmåtter
Artikelnummer. 17762248
Skift visning
Dimensioner (L x B):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17762248 163 x 97 cm
17742248 102 x 66 cm
17752248 315 x 97 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17762248 Leverandør Notrax Leverandørnr. 649S3864OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4741.38 DKK
    3854.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 886.75 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højkvalitets anti-træthedsmåtter til tunge industrielle miljøer. Enestående DiamondGrid™ overflademønster sikrer sikkert fodfæste for at forhindre glid og fald, mens kanaler dræner utilsigtet olieeksponering.
  • Højkvalitets anti-træthedsmåtter til tunge industrielle miljøer
  • Enestående DiamondGrid™ overflademønster sikrer sikkert fodfæste for at forhindre glid og fald, mens kanaler dræner utilsigtet olieeksponering
  • Lukket design sikrer nem rengøring og forhindrer småting i at falde ind under måtten
  • Fremstillet af 100% nitrilgummiblanding designet til at modstå industrielle olier og skrappe kemikalier
  • Velegnet til flerholdsdrift
  • Bemærkelsesværdig arbejdskomfort afledt af 20 mm tyk elastisk arbejdsplatform
  • Måtter i standardstørrelse til individuelle arbejdsstationer ligger løst og kræver ingen installation
  • Meget synlige orangefarvede nitrilgummi kanter inkluderet på 3 sider for ekstra sikkerhed for at forhindre snuble
  • Ikke-skiftende
  • Fri for silikone og derfor sikker til maleranlæg
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 163 x 97 cm
Farve Sort/orange
Længde (engelsk) 5.3 ft.
Længde (metrisk) 163 cm
Materiale Nitrilgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 97 cm