Få mere at vide
Notrax Sikkerhedsstilling Solid™ Højkvalitets anti-træthedsmåtter
Artikelnummer. 17742248
Skift visning
Dimensioner (L x B):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17742248 102 x 66 cm
17762248 163 x 97 cm
17752248 315 x 97 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17742248 Leverandør Notrax Leverandørnr. 649S2640OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2163.00 DKK
    1875.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 287.72 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højkvalitets anti-træthedsmåtter til tunge industrielle miljøer. Enestående DiamondGrid™ overflademønster sikrer sikkert fodfæste for at forhindre glid og fald, mens kanaler dræner utilsigtet olieeksponering.
  • Højkvalitets anti-træthedsmåtter til tunge industrielle miljøer
  • Enestående DiamondGrid™ overflademønster sikrer sikkert fodfæste for at forhindre glid og fald, mens kanaler dræner utilsigtet olieeksponering
  • Lukket design sikrer nem rengøring og forhindrer småting i at falde ind under måtten
  • Fremstillet af 100% nitrilgummiblanding designet til at modstå industrielle olier og skrappe kemikalier
  • Velegnet til flerholdsdrift
  • Bemærkelsesværdig arbejdskomfort afledt af 20 mm tyk elastisk arbejdsplatform
  • Måtter i standardstørrelse til individuelle arbejdsstationer ligger løst og kræver ingen installation
  • Meget synlige orangefarvede nitrilgummi kanter inkluderet på 3 sider for ekstra sikkerhed for at forhindre snuble
  • Ikke-skiftende
  • Fri for silikone og derfor sikker til maleranlæg
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 102 x 66 cm
Farve Sort/orange
Længde (engelsk) 3.3 ft.
Længde (metrisk) 102 cm
Materiale Nitrilgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 66 cm