Få mere at vide
Notrax Sikkerhed Stance™ Højkvalitets anti-træthedsmåtter
Artikelnummer. 17752198
Skift visning
Dimensioner (L x B):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17752198 163 x 97 cm
17732198 102 x 66 cm
17742198 315 x 97 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17752198 Leverandør Notrax Leverandørnr. 549S3864OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3081.75 DKK
    2668.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 412.99 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Notrax Sikkerhed Stance™ Højkvalitets anti-træthedsmåtter - Højkvalitets anti-træthedsmåtter til brug i områder, hvor der kan forekomme hyppigt oliespild. Drænhuller og hævede tappe giver luftning og tillader væsker og snavs at falde igennem, hvilket efterlader en tør og ryddelig overflade.
  • Højkvalitets anti-træthedsmåtter til brug i områder, hvor der kan forekomme hyppigt oliespild
  • Drænhuller og hævede tappe giver luftning og tillader væsker og snavs at falde igennem, hvilket efterlader en tør og ryddelig overflade
  • Fremstillet af 100% nitrilgummiblanding, designet til at modstå industrielle olier og skrappe kemikalier
  • Velegnet til flerholdsdrift
  • Ergonomisk fordel afledt af en 22 mm tyk elastisk arbejdsplatform
  • Meget synlige nitrilgummi orangefarvede kanter inkluderet på 3 sider for ekstra sikkerhed
  • Aggressiv skridsikker overflade
  • Rengøring med rengøringsmiddel og vandstråle anbefales for forlænget levetid
  • Måtter i standardstørrelse er løstliggende og kræver ingen installation
  • Ikke-skiftende
  • Fri for silikone og derfor sikker til maleranlæg
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 163 x 97 cm
Farve Sort/orange
Længde (engelsk) 5.3 ft.
Længde (metrisk) 163 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 97 cm