Learn More
Notrax Sikkerhed Stance™ Højkvalitets anti-træthedsmåtter
Click to view available options
Dimensioner (L x B):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
Description
- Højkvalitets anti-træthedsmåtter til brug i områder, hvor der kan forekomme hyppigt oliespild
- Drænhuller og hævede tappe giver luftning og tillader væsker og snavs at falde igennem, hvilket efterlader en tør og ryddelig overflade
- Fremstillet af 100% nitrilgummiblanding, designet til at modstå industrielle olier og skrappe kemikalier
- Velegnet til flerholdsdrift
- Ergonomisk fordel afledt af en 22 mm tyk elastisk arbejdsplatform
- Meget synlige nitrilgummi orangefarvede kanter inkluderet på 3 sider for ekstra sikkerhed
- Aggressiv skridsikker overflade
- Rengøring med rengøringsmiddel og vandstråle anbefales for forlænget levetid
- Måtter i standardstørrelse er løstliggende og kræver ingen installation
- Ikke-skiftende
- Fri for silikone og derfor sikker til maleranlæg
Specifications
Specifications
| Dimensioner (L x B) | 102 x 66 cm |
| Farve | Sort/orange |
| Længde (engelsk) | 3.3 ft. |
| Længde (metrisk) | 102 cm |
| Materiale | Naturgummi |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 66 cm |