Få mere at vide
Notrax Sikkerhed Stance™ Sort stik
Beskrivelse
- Højkvalitets anti-træthedsmåtter til brug i områder, hvor der kan forekomme hyppigt oliespild
- Drænhuller og hævede tappe giver luftning og tillader væsker og snavs at falde igennem, hvilket efterlader en tør og ryddelig overflade
- Fremstillet af 100% nitrilgummiblanding, designet til at modstå industrielle olier og skrappe kemikalier
- Velegnet til flerholdsdrift
- Ergonomisk fordel afledt af en 22 mm tyk elastisk arbejdsplatform
- Meget synlige nitrilgummi orangefarvede kanter inkluderet på 3 sider for ekstra sikkerhed
- Aggressiv skridsikker overflade
- Rengøring med rengøringsmiddel og vandstråle anbefales for forlænget levetid
- Måtter i standardstørrelse er løstliggende og kræver ingen installation
- Ikke-skiftende
- Fri for silikone og derfor sikker til maleranlæg
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 30 x 3 cm |
| Farve | Sort |
| Længde (engelsk) | 11,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | Naturgummi |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 3 cm |