Få mere at vide
SCAT Sikkerhedstude
Artikelnummer. 10309509 Shop alle SCAT Europe produkter
Lukkestørrelse:
S55
S60/61
S70/71
Oversigt:
Fast
Fleksibel
Stiv
Stiv med Vent
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10309509
Brand: SCAT 610504
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsskænk med integreret skruelåg til sikker udtømning af væsker.
  • Velegnet til politainer affaldsbeholder
  • Fleksible og stive versioner tilgængelige
  • Til de sædvanlige beholdergevind S55, S60/61 og S40/71
  • Fremstillet af højkvalitets PEHD eller elektrisk ledende PEHD-EC materiale med ekstra ventilation
  • Tekniske data
    Lukkestørrelse S60/61
    Oversigt Stiv med Vent
    Farve Sort
    Til brug med (applikation) Enkel og sikker hældning af væsker fra beholdere
    Til brug med (udstyr) Beholder, beholder& Flasker
    Materiale HDPE-EC
    Produkttype Sikkerhedstud