Få mere at vide
SCAT Sikkerhedstude
Artikelnummer. 10262770 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
S55
S60/61
S70/71
Oversigt:
Fast
Fleksibel
Stiv
Stiv med Vent
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Oversigt unitSize
10262770 S60/61 Fleksibel Hver
10399309 S55 Stiv Hver
10589680 S55 Fleksibel Hver
10309509 S60/61 Stiv med Vent Hver
10639880 S60/61 Fast Hver
10344470 S70/71 Fleksibel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10262770 Leverandør SCAT Leverandørnr. 610501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsskænk med integreret skruelåg til sikker udtømning af væsker.
  • Velegnet til politainer affaldsbeholder
  • Fleksible og stive versioner tilgængelige
  • Til de sædvanlige beholdergevind S55, S60/61 og S40/71
  • Fremstillet af højkvalitets PEHD eller elektrisk ledende PEHD-EC materiale med ekstra ventilation
  • Ordreinfo
    dimStørrelse
    Tekniske data
    Lukkestørrelse S60/61
    Oversigt Fleksibel
    Farve Gennemsigtig hvid
    Til brug med (applikation) Enkel og sikker hældning af væsker fra beholdere
    Til brug med (udstyr) Beholder, beholder& Flasker
    Materiale HDPE
    Produkttype Sikkerhedstud