Få mere at vide
Brady™ Sikkerhedsskilt uden tekst - Ingen adgang for uautoriserede personer
Artikelnummer. 16200051 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
16200051 200 mm -
15604207 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16200051 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 255016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 DKK
    103.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.54 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Sikkerhedsskilt til at angive obligatorisk handling.
  • Forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen
Tekniske data
Alternativt varenummer PIC 209-DIA 200-B7525
Materiale Aluminium
Diameter (metrisk) 200 mm
Form Rund
Farve Rød på hvid