Få mere at vide
KARTELL Sikkerhedsskjold
Artikelnummer. 10061081
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
5 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) unitSize
10061081 5 mm Hver
10071081 9 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061081 Leverandør KARTELL Leverandørnr. 0057100
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Safety Shield er fritstående, bærbart og stabilt, med skridsikre fødder for at give ansigtsbeskyttelse mod farlige materialer.
  • Sikkerhedsskjoldene fås i to størrelser med forskellige tykkelser og er lavet af høj kvalitet, klar akryl; er fritstående, bærbare og stabile, og er alle udstyret med skridsikre fødder.
  • Kunst. 571 er designet til at give laboratorie- og sundhedspersonale ansigtsbeskyttelse mod farlige stoffer, aerosol og sprøjt.
Tekniske data
Højde (engelsk) 14,37''
Højde (metrisk) 365 mm
Tykkelse (engelsk) 0,2 tommer
Tykkelse (metrisk) 5 mm
Bredde (engelsk) 9,53 tommer.
Bredde (metrisk) 242 mm
Produkttype Bordplade skjold
Materiale Akryl
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Ingen
Rammemateriale Ingen ramme