Få mere at vide
Buerkle™ Sikkerhedspipetteringsbold
Artikelnummer. 10777964 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Rød
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
10777964 Blå
10496263 Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10777964 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 75540005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 DKK
    148.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.12 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Peleus bold, simpel pipettering. Evakuering foregår via en automatisk ventil. Ved at trykke på ventilerne trækkes væsken op, dispenseres eller renses. Den aftagelige automatiske ventil muliggør også effektiv rengøring af indersiden
  • Til alle pipetter op til 100 ml
  • Fås i forskellige farver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Blå
Engangs Reusable
Til brug med Pipette
Greb Type Round
Materiale Natural Rubber
Antal kanaler 2
Sterilitet Non-sterile
Type Bold
Til brug med (udstyr) op til 100 ml pipetter