Beskrivelse
- Til alle pipetter op til 100 ml
- Fås i forskellige farver
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Rød |
| Engangs | Reusable |
| Til brug med | Pipette |
| Greb Type | Round |
| Materiale | Natural Rubber |
| Antal kanaler | 2 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Bold |
| Til brug med (udstyr) | op til 100 ml pipetter |