Få mere at vide
Buerkle™ Sikkerhedspipetteringsbold
Artikelnummer. 10787964 Shop alle Bürkle produkter
Farve:
Grøn
Gul
Artikelnummer. 10787964
Brand: Buerkle™ 75540006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Safety Pipetting Ball gør det muligt at evakuere via en automatisk ventil.
  • Til alle pipetter op til 100 ml
  • Fås i forskellige farver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Type Bold
Til brug med (applikation) Muliggør effektiv rengøring af indersiden
Til brug med (udstyr) op til 100 ml pipetter
Mængde 1 hver