Få mere at vide
Brady™ Sikkerhedshængelåse - Nylon Sjækle
Artikelnummer. 15603567 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Grå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15603567 Grå Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15603567 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 814154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 DKK
    977.51 DKK / Pakke med 6
    Spare 19.49 DKK
    1% Slukket
På lager
Ultimative låse til alle dine sikkerheds- og sikkerhedsbehov.
  • Unik cylinder er isoleret for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes og er 6-benet præcisionsbearbejdet for mere unikke nøgleudskæringer og bedre modstandsdygtighed over for manipulation
  • Reserveret, paracentrisk nøglegang giver optimal sikkerhed, og det specielle design forhindrer nøglen i at blive frigivet, indtil hængelåsens bøjle er lukket
  • Kompakt og let og modstår stød, temperatur, kemikalier og korrosion
  • Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
  • 1 nøgle medfølger til hver lås
  • Nøgleholder (Nøglen frigives ’ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket)
  • Fuldstændig elektrisk modstandsdygtig
  • Plastbøjlen afbryder den elektriske strøm fra bøjlen til nøglen
Tekniske data
Produkttype Sikkerheds hængelåse
Alternativt varenummer SFTY HÆNGELÅS NYLON 38MM SHA GRÅ 6/PAC
Farve Grå
Materiale Forstærket Nylon
Diameter (metrisk) sjækle 6.5 mm
Højde (metrisk) 86.50 mm
Materiale (bøjle) Nylon
Mængde 6 Pk.
Bredde (metrisk) 38 mm