Beskrivelse
- Hver person sætter en lås på haspen, men haspen kan ikke fjernes, før alle lockouts er fjernet, hvilket forhindrer ulykker
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | 065376 |
| Farve | Rød |
| Materiale | Vinylbelagt højstyrkestål |
| Oversigt | Sikkerhedslås |
| Højde (metrisk) | 129.29 mm |
| Mængde | 12 Pk. |
| Bredde (metrisk) | 58.42 mm |
| Bredde (metrisk) sjækle | 38,00 mm |