Få mere at vide
Brady™ Sikkerhedslås
Beskrivelse
- Hver person sætter en lås på haspen, men haspen kan ikke fjernes, før alle lockouts er fjernet, hvilket forhindrer ulykker
Specifica
Specifica
| Alternativt varenummer | 065375 |
| Farve | Rød |
| Materiale | Vinylbelagt højstyrkestål |
| Oversigt | Sikkerhedslås |
| Højde (metrisk) | 129.29 mm |
| Mængde | 12 Pk. |
| Bredde (metrisk) | 58.42 mm |
| Bredde (metrisk) sjækle | 25,00 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?