Få mere at vide
SymLine™ Tilbehør til signalboks og switchforstærker
Artikelnummer. 18676478 Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
10 Dual Lock , Genlukkelige fastgørelsessystemer til skivesensor
Disksensor, alarm ved fuld tilstand
Disksensor, tom niveau
EU-strømforsyning (220/230 V)
Holder til skivesensor
Hus til isoleringsafbryderforstærker
Kabel til relækontakt
Kabelsæt
Krog og løkke fastener tape
Signalkabel (10 m langt)
Signalkabel (3 m langt)
Signalkabel til elektronisk niveaukontrol (5 m lang)
Signallampe til niveauregulering, visuelt og akustisk signal når niveauet er nået, med magnetisk holder til individuel fastgørelse, lampens kabellængde 3 m.
Produkttype:
Boliger
Disc sensor
Dual Lock Lukning
Holder
Signal kabel
Signalboks display
Strømforsyning
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 18676478
Brand: SymLine™ 106731
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til den indbyggede signalboks og switch-forstærkeren.
  • LED'er og akustisk summer advarer dig i god tid, før fyldningsniveauet i dine opsamlingsbeholdere når en kritisk højde
  • Når beholderen skiftes, kan alarmen slås fra via den nye touchpad
  • Pumper og andre eksterne enheder kan bekvemt udløses via det integrerede interface
  • Ifølge ATEX Direktiv, Ex-sensorer skal installeres i forbindelse med en switch-forstærker, når de bruges i eksplosionsudsatte områder (Ex-zoner)
  • Signalbokse og omskifterforstærker skal placeres uden for Ex-zonen
  • Overvåg to påfyldningsniveauer på én gang
  • Touchpad
  • Niveaustyring via status LED'er
  • Optiske og akustiske alarmsignaler
  • Kompatibel med Switch Amplifier ATEX: Et meget brugt synonym for ATEX EU-direktiver. Udtrykket ATEX er afledt af den franske forkortelse for ATmosphere EXplosive. I øjeblikket omfatter dette direktiv to EU-direktiver om eksplosionsforebyggelse, nemlig ATEX Udstyrsdirektivet 2014/34/EU og ATEX Arbejdspladsdirektiv 1999/92/EF.
Tekniske data
Oversigt Holder til skivesensor S60/61, tre niveauer justerbar
Inkluderer Holder til skivesensor
Liner materiale PE-HD-EL
Til brug med (udstyr) Sikkerhedsaffaldshætte S60/61, dunke med lige tud
Produkttype Holder