Få mere at vide
SymLine™ Tilbehør til signalboks og switchforstærker
Artikelnummer. 16593532 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Inkluderer:
10 Dual Lock, Aflukkelige Fastgørelsessystemer
Disksensor, alarm ved fuld tilstand
Disksensor, tom niveau
EU-strømforsyning (220/230 V)
Holder til skivesensor
Hus til isoleringsafbryderforstærker
Kabel til relækontakt
Kabelsæt
Krog og løkke fastener tape
Signalkabel (10 m)
Signalkabel (3 m)
Signalkabel (5 m)
Signallampe, magnetisk holder, kabel (3 m)
Produkttype:
Boliger
Disc sensor
Dual Lock Lukning
Holder
Signal kabel
Signalboks display
Strømforsyning
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Produkttype Pakningsstørrelse
16593532 Hus til isoleringsafbryderforstærker Boliger -
10669290 Signalkabel (3 m) Signal kabel Hver
10104574 Signalkabel (5 m) Signal kabel Hver
10202570 Signalkabel (10 m) Signal kabel Hver
10810571 Disksensor, tom niveau Disc sensor Hver
10337759 Disksensor, alarm ved fuld tilstand Disc sensor Hver
15912531 Kabelsæt Signal kabel 1 sæt
10657145 Kabel til relækontakt Signal kabel Hver
10367589 EU-strømforsyning (220/230 V) Strømforsyning Hver
10810021 10 Dual Lock, Aflukkelige Fastgørelsessystemer Dual Lock Lukning Pakke med 10
10121310 Krog og løkke fastener tape Dual Lock Lukning Hver
18676478 Holder til skivesensor Holder -
18606488 Signallampe, magnetisk holder, kabel (3 m) Signalboks display -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 16593532 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 106590
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tilbehør til den indbyggede signalboks og switch-forstærkeren.
  • LED'er og akustisk summer advarer dig i god tid, før fyldningsniveauet i dine opsamlingsbeholdere når en kritisk højde
  • Når beholderen skiftes, kan alarmen slås fra via den nye touchpad
  • Pumper og andre eksterne enheder kan bekvemt udløses via det integrerede interface
  • Ifølge ATEX Direktiv, Ex-sensorer skal installeres i forbindelse med en switch-forstærker, når de bruges i eksplosionsudsatte områder (Ex-zoner)
  • Signalbokse og omskifterforstærker skal placeres uden for Ex-zonen
  • Overvåg to påfyldningsniveauer på én gang
  • Touchpad
  • Niveaustyring via status LED'er
  • Optiske og akustiske alarmsignaler
  • Kompatibel med Switch Amplifier ATEX: Et meget brugt synonym for ATEX EU-direktiver. Udtrykket ATEX er afledt af den franske forkortelse for ATmosphere EXplosive. I øjeblikket omfatter dette direktiv to EU-direktiver om eksplosionsforebyggelse, nemlig ATEX Udstyrsdirektivet 2014/34/EU og ATEX Arbejdspladsdirektiv 1999/92/EF.
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 75 x 125 x 175 mm
Længde (metrisk) 75 mm
Inkluderer Hus til isoleringsafbryderforstærker
Til brug med (applikation) Accessorizing signalboks og switch forstærker
Til brug med (udstyr) Isolationsafbryderforstærker 108278
Produkttype Boliger