Beskrivelse
- LED'er og akustisk summer advarer dig i god tid, før fyldningsniveauet i dine opsamlingsbeholdere når en kritisk højde
- Når beholderen skiftes, kan alarmen slås fra via den nye touchpad
- Pumper og andre eksterne enheder kan bekvemt udløses via det integrerede interface
- Ifølge ATEX Direktiv, Ex-sensorer skal installeres i forbindelse med en switch-forstærker, når de bruges i eksplosionsudsatte områder (Ex-zoner)
- Signalbokse og omskifterforstærker skal placeres uden for Ex-zonen
- Overvåg to påfyldningsniveauer på én gang
- Touchpad
- Niveaustyring via status LED'er
- Optiske og akustiske alarmsignaler
- Kompatibel med Switch Amplifier ATEX: Et meget brugt synonym for ATEX EU-direktiver. Udtrykket ATEX er afledt af den franske forkortelse for ATmosphere EXplosive. I øjeblikket omfatter dette direktiv to EU-direktiver om eksplosionsforebyggelse, nemlig ATEX Udstyrsdirektivet 2014/34/EU og ATEX Arbejdspladsdirektiv 1999/92/EF.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Dual Lock Lukning |
| Mængde | 1 stk. |
| Inkluderer | 10 Dual Lock , Genlukkelige fastgørelsessystemer til skivesensor |
| Til brug med (applikation) | Accessorizing signalboks og switch forstærker |
| Til brug med (udstyr) | Niveaureguleringsskivesensorer |
| Produkttype | Dual Lock Lukning |