Få mere at vide
SymLine™ Tilbehør til signalboks og switchforstærker
Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
10 Dual Lock , Genlukkelige fastgørelsessystemer til skivesensor
Disksensor, alarm ved fuld tilstand
Disksensor, tom niveau
EU-strømforsyning (220/230 V)
Holder til skivesensor
Hus til isoleringsafbryderforstærker
Kabel til relækontakt
Kabelsæt
Krog og løkke fastener tape
Signalkabel (10 m langt)
Signalkabel (3 m langt)
Signalkabel til elektronisk niveaukontrol (5 m lang)
Signallampe til niveauregulering, visuelt og akustisk signal når niveauet er nået, med magnetisk holder til individuel fastgørelse, lampens kabellængde 3 m.
Produkttype:
Boliger
Disc sensor
Dual Lock Lukning
Holder
Signal kabel
Signalboks display
Strømforsyning
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- LED'er og akustisk summer advarer dig i god tid, før fyldningsniveauet i dine opsamlingsbeholdere når en kritisk højde
- Når beholderen skiftes, kan alarmen slås fra via den nye touchpad
- Pumper og andre eksterne enheder kan bekvemt udløses via det integrerede interface
- Ifølge ATEX Direktiv, Ex-sensorer skal installeres i forbindelse med en switch-forstærker, når de bruges i eksplosionsudsatte områder (Ex-zoner)
- Signalbokse og omskifterforstærker skal placeres uden for Ex-zonen
- Overvåg to påfyldningsniveauer på én gang
- Touchpad
- Niveaustyring via status LED'er
- Optiske og akustiske alarmsignaler
- Kompatibel med Switch Amplifier ATEX: Et meget brugt synonym for ATEX EU-direktiver. Udtrykket ATEX er afledt af den franske forkortelse for ATmosphere EXplosive. I øjeblikket omfatter dette direktiv to EU-direktiver om eksplosionsforebyggelse, nemlig ATEX Udstyrsdirektivet 2014/34/EU og ATEX Arbejdspladsdirektiv 1999/92/EF.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 2 m |
| Inkluderer | Krog og løkke fastener tape |
| Til brug med (applikation) | Accessorizing signalboks og switch forstærker |
| Til brug med (udstyr) | Disc sensorer |
| Produkttype | Dual Lock Lukning |