Få mere at vide
SymLine™ Tilbehør til signalboks og switchforstærker
Artikelnummer. 10104574 Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
10 Dual Lock , Genlukkelige fastgørelsessystemer til skivesensor
Disksensor, alarm ved fuld tilstand
Disksensor, tom niveau
EU-strømforsyning (220/230 V)
Holder til skivesensor
Hus til isoleringsafbryderforstærker
Kabel til relækontakt
Kabelsæt
Krog og løkke fastener tape
Signalkabel (10 m langt)
Signalkabel (3 m langt)
Signalkabel til elektronisk niveaukontrol (5 m lang)
Signallampe til niveauregulering, visuelt og akustisk signal når niveauet er nået, med magnetisk holder til individuel fastgørelse, lampens kabellængde 3 m.
Produkttype:
Boliger
Disc sensor
Dual Lock Lukning
Holder
Signal kabel
Signalboks display
Strømforsyning
Packungsgröße:
1 sæt
Hver
Pakke med 10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10104574
Marke: SymLine™ 108037
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tilbehør til den indbyggede signalboks og switch-forstærkeren.
  • LED'er og akustisk summer advarer dig i god tid, før fyldningsniveauet i dine opsamlingsbeholdere når en kritisk højde
  • Når beholderen skiftes, kan alarmen slås fra via den nye touchpad
  • Pumper og andre eksterne enheder kan bekvemt udløses via det integrerede interface
  • Ifølge ATEX Direktiv, Ex-sensorer skal installeres i forbindelse med en switch-forstærker, når de bruges i eksplosionsudsatte områder (Ex-zoner)
  • Signalbokse og omskifterforstærker skal placeres uden for Ex-zonen
  • Overvåg to påfyldningsniveauer på én gang
  • Touchpad
  • Niveaustyring via status LED'er
  • Optiske og akustiske alarmsignaler
  • Kompatibel med Switch Amplifier ATEX: Et meget brugt synonym for ATEX EU-direktiver. Udtrykket ATEX er afledt af den franske forkortelse for ATmosphere EXplosive. I øjeblikket omfatter dette direktiv to EU-direktiver om eksplosionsforebyggelse, nemlig ATEX Udstyrsdirektivet 2014/34/EU og ATEX Arbejdspladsdirektiv 1999/92/EF.
Spezifikation
Længde (metrisk) 5 m
Inkluderer Signalkabel til elektronisk niveaukontrol (5 m lang)
Til brug med (applikation) Accessorizing signalboks og switch forstærker
Til brug med (udstyr) Elektronisk niveaukontrol
Produkttype Signal kabel
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt