Få mere at vide
Uvex Sikkerhedshandsker U-Fit 60168
Artikelnummer. 30216661 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30216661 Større
30216655 Medium
30216658 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30216661 Leverandør Uvex Leverandørnr. 6016809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.70 DKK
    85.19 DKK / Pakke med 100
    Spare 6.51 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
De Uvex U-Fit serie af højkvalitets engangssikkerhedshandsker er lavet af NBR og sikrer et højt niveau af sikkerhed og funktionalitet.
  • Engangssikkerhedshandsker af høj kvalitet
  • Lavet af NBR
  • Højt niveau af sikkerhed og funktionalitet
  • Pålidelig beskyttelse
  • Komfortabel
  • Præcis arbejde i forskellige applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Sundhedspleje, Laboratorie, Industri
Farve Blå
Finger Thickness (English) 3 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.08 mm
Latex fri Ja
Materiale NBR
Palm Thickness (English) 3 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Størrelse Større
Tykkelse (engelsk) 3 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.08 mm
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Foring Uforet