Få mere at vide
Uvex Sikkerhedshandsker U-Fit 60167
Artikelnummer. p-200104593 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Artikelnummer. 30216659
Brand: Uvex 6016807
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Uvex U-Fit serie af højkvalitets engangssikkerhedshandsker er lavet af NBR og sikrer et højt niveau af sikkerhed og funktionalitet.
  • Engangssikkerhedshandsker af høj kvalitet
  • Lavet af NBR
  • Højt niveau af sikkerhed og funktionalitet
  • Pålidelig beskyttelse
  • Komfortabel
  • Præcis arbejde i forskellige applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Sundhedspleje, Laboratorie, Industri
Farve Blå
Fingertykkelse (engelsk) 3 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.08 mm
Latex fri Ja
Materiale NBR
Håndfladetykkelse (engelsk) 3 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Størrelse Lille
Tykkelse (engelsk) 3 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.08 mm
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Foring Uforet