Få mere at vide
Uvex Sikkerhedshandsker U-Fit 60167
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Beskrivelse
- Engangssikkerhedshandsker af høj kvalitet
- Lavet af NBR
- Højt niveau af sikkerhed og funktionalitet
- Pålidelig beskyttelse
- Komfortabel
- Præcis arbejde i forskellige applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Sundhedspleje, Laboratorie, Industri |
| Farve | Blå |
| Fingertykkelse (engelsk) | 3 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.08 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | NBR |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 3 mil. |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.08 mm |
| Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
| Størrelse | Lille |
| Vis mere |