Learn More
Uvex Sikkerhedshandsker Phynomic 60068
Product Code. 30245731 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Størrelse
30245731 12
30245729 6
30245726 7
30245727 8
30245725 9
30245728 10
30245730 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 30245731 Supplier Uvex Supplier No. 6006812
Only null left
Add to basket
Add to basket
Phynomic montage- og skærebeskyttelseshandsker er særligt ergonomisk formet, sidder som en anden hud og er meget lette, fleksible og åndbare.
  • Fri for acceleratorer og dermatologisk testet for hudkompatibilitet (proDERM Institute)
  • Ideel til allergikere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Belægningsmateriale Aqua-Polymer
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand Niveau F
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Elastan, HPPE, Polyamid, Stålfiber
Produkttype Mekaniske/skæringsbeskyttelseshandsker (heavy duty)
Størrelse 12