Beskrivelse
- Fri for acceleratorer og dermatologisk testet for hudkompatibilitet (proDERM Institute)
- Ideel til allergikere
Tekniske data
Tekniske data
| Belægningsmateriale | Aqua-Polymer |
| Farve | Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | Niveau F |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Elastan, HPPE, Polyamid, Stålfiber |
| Produkttype | Mekaniske/skæringsbeskyttelseshandsker (heavy duty) |
| Størrelse | 6 |