Beskrivelse
HexArmor™ Mærkeprodukter står for enestående beskyttelse.
- Det eksklusive SuperFabric™ mærkemateriale tilbyder nåleprik og ekstremt høj snitbeskyttelse.
- For enestående stødbeskyttelse er den patenterede IR-X™ Impact Exoskeleton™ en attraktiv løsning.
Tekniske data
Tekniske data
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A6 |
| Hånd | Ambidextrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | SuperFabric™ |
| Produkttype | Skæresikre handsker |
| Størrelse | 9 |
| Køn | Unisex |
| Vis mere |