Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Sikkerhedsgasslanger
Beskrivelse
- Arbejdstryk til 100 mbar
- Til gasbrændere, der opfylder DIN 30 665
- Til alle gasser, der opfylder DVGW arbejdskode G 260
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rør |
| Til brug med (udstyr) | Gasbrændere, der opfylder DIN 30 665 og alle gasser |
| Længde (metrisk) | 1 m |
| Til brug med (applikation) | Propan, propan-butan, bygas, naturgas |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |