Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Sikkerhedsgasslanger
Artikelnummer. 10383281
Længde (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
Artikelnummer. 10383281
Brand: Deutsch Neumann™ 3608125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver sikker og nem tilslutning til gasbrændere. Deutsch Neumann™ Sikkerhedsgasslanger består af et gummirør, metalspiral med gevind og endemuffer på begge sider.
  • Arbejdstryk til 100 mbar
  • Til gasbrændere, der opfylder DIN 30 665
  • Til alle gasser, der opfylder DVGW arbejdskode G 260
Tekniske data
Produkttype Gasslange
Til brug med (udstyr) Gasbrændere, der opfylder DIN 30 665 og alle gasser
Længde (metrisk) 1000 mm
Til brug med (applikation) Alle gasser opfylder DVGW arbejdskode G 260