Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Sikkerhedsgasslanger
Artikelnummer. 10129700
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10129700 1250 mm
10077760 500 mm
10119510 600 mm
10684271 750 mm
10383281 1000 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10129700 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 3608150
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Giver sikker og nem tilslutning til gasbrændere. Deutsch Neumann™ Sikkerhedsgasslanger består af et gummirør, metalspiral med gevind og endemuffer på begge sider.
  • Arbejdstryk til 100 mbar
  • Til gasbrændere, der opfylder DIN 30 665
  • Til alle gasser, der opfylder DVGW arbejdskode G 260
Tekniske data
Produkttype Gasslange
Til brug med (udstyr) Gasbrændere, der opfylder DIN 30 665 og alle gasser
Længde (metrisk) 1250 mm