Få mere at vide
SCAT™ Skorsten med låg MARCO, S70/71, Type 2
Artikelnummer. 17957260 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Stopper nummer:
S70/71
Artikelnummer. Stopper nummer
17957260 S70/71
1 options
Artikelnummer. 17957260 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 318956
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00 DKK
    643.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.93 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
'MARCO'-sikkerhedstragten kan lukkes sikkert og forhindre fare for antændelse, og den fås også i ledende HDPE-EC-materiale.
  • Moderne lågtragt lavet af højkvalitets HDPE med meget høj modstandsdygtighed over for syrer, baser og mange kemikalier
  • Integreret gribekant på tragtlåget øger grebet uden at skulle røre ved det eventuelt konturformede låg
  • Innovativt tragtlåg med integreret tætningsring lukker tragtkanten og forhindrer udslip af eksplosive eller sundhedsfarlige gasser
  • Robust hængsel garanterer en lang levetid for lukkemekanismen
  • Roterende skruelåg gør det nemmere at skrue lågtragten af og på beholderen
  • Aftagelig si for nem rengøring
  • Ikke-ledende version af MARCO V2.0 er på linje med SCAT farveskema på grund af dets blå og hvide farve
  • Ledende versioner af MARCO V2.0 er i sort og adskiller sig således tydeligt i farve fra den ikke-ledende version
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 140 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 150 mm
Inkluderer Hængslet låg, ingen lanse
Stopper nummer S70/71
Diameter (engelsk) Top 5,5''
Produkttype Sikkerhedstragt