Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedstragt 'MARCO' med låg, V2.0
Shop alle SCAT Europe produkter
Til brug med (udstyr):
Justrice Canisters
Beskrivelse
- Moderne lågtragt lavet af højkvalitets HDPE med meget høj modstandsdygtighed over for syrer, baser og mange kemikalier
- Integreret gribekant på tragtlåget øger grebet uden at skulle røre ved det eventuelt konturformede låg
- Innovativt tragtlåg med integreret tætningsring lukker tragtkanten og forhindrer udslip af eksplosive eller sundhedsfarlige gasser
- Robust hængsel garanterer en lang levetid for lukkemekanismen
- Roterende skruelåg gør det nemmere at skrue lågtragten af og på beholderen
- Aftagelig si for nem rengøring
- Ikke-ledende version af MARCO V2.0 er på linje med SCAT farveskema på grund af dets blå og hvide farve
- Ledende versioner af MARCO V2.0 er i sort og adskiller sig således tydeligt i farve fra den ikke-ledende version
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 140 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Materiale | HDPE |
| Højde (metrisk) | 370 mm |
| Farve | Blå, hvid |
| Til brug med (udstyr) | Justrice Canisters |
| Inkluderer | Tragt med hængslet låg, ingen lanse |
| Produkttype | Sikkerhedstragt |